Learn More
Macherey-Nagel™ Nucleodur™ C18 HTec CC-Vorsäulen für die HPLC
215.00 CHF
Spezifikation
Kohlenstoffbeladung | 18% |
---|---|
pH | 1 bis 11 |
Partikelgröße | 5 μm |
Länge (metrisch) | 8 mm |
Porengröße | 110 Å |
Produktcode | Marke | Innendurchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Innendurchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
12695989
|
Macherey-Nagel™
761110.30 |
3 mm |
215.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 07-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
12605999
|
Macherey-Nagel™
761110.40 |
4 mm |
215.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 07-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Spezifikation
18% | |
5 μm | |
110 Å | |
NUCLEODUR™ C18 HTec | |
Acetonitril/Wasser | |
Octadecyl | |
Trennungen von basischen, neutralen und azidischen Pharmazeutika, derivatisierten Aminosäuren | |
Kugelförmig | |
Gehäuse L1 |
1 bis 11 | |
8 mm | |
CC-Vorsäule | |
Acetonitril/Wasser | |
Silika | |
Vorsäulen | |
HPLC | |
Ja |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Macherey-Nagel™ Nucleodur™ C18 HTec CC-Vorsäulen für die HPLC