Spezifikation
| Menge | 0,1 mL |
| Inhalt und Lagerung | Store at -80°C. Avoid freeze/thaw cycles. |
| Forschungskategorie | Cell Biology, Cytoskeleton Markers, Neuroscience, Signal Transduction |
| Ziel | NTN5 |
| Synonym | CNB2, netrin 5, Netrin-1-like protein, netrin-5 |
| Gensymbol | NTN5 |