missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
NTB-A/SLAMF6/CD352 Antibody (292811), DyLight 680, Novus Biologicals™
Alle ansehen Bio Techne ProdukteBeschreibung
NTB-A/SLAMF6/CD352 Monoclonal antibody specifically detects NTB-A/SLAMF6/CD352 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, CyTOF
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | NTB-A/SLAMF6/CD352 |
| Anwendungen | Flow Cytometry, CyTOF |
| Klassifikation | Monoclonal |
| Klon | 292811 |
| Konjugat | DyLight 680 |
| Verdünnung | Flow Cytometry, CyTOF-ready |
| Zusammensetzung | 50mM Sodium Borate |
| Gen-Alias | Activating NK receptor, CD352 antigen, KALIFLJ50657, Ly108, NK-T-B-antigen, NTBA receptor, NTB-AMGC104953, NTBAT- and B-cell antigen, SF2000, SLAM family member 6 |
| Wirtsspezies | Mouse |
| Immunogen | Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human NTB-A/SLAMF6, Leu28-Lys225, Accession # Q96DU3 |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?