Learn More
NSF Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
136.48 CHF - 385.92 CHF
Spezifikation
Antigen NSF
Konzentration 0.38 mg/mL
Anwendungen Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16850785
Unterlagen ansehen
Proteintech
21172-1-AP-20UL
20 μL
136.48 CHF
20 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
16840785
Unterlagen ansehen
Proteintech
21172-1-AP-150UL
150 μL
385.92 CHF
150 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
Required for vesicle-mediated transport. Catalyzes the fusion of transport vesicles within the Golgi cisternae. Is also required for transport from the endoplasmic reticulum to the Golgi stack. Seem to function as a fusion protein required for the delivery of cargo proteins to all compartments of the Golgi stack independent of vesicle origin.
Spezifikation
Spezifikation
NSF
Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation
Unconjugated
Rabbit
Human, Mouse
P46459, P46460
18195, 4905
NSF Fusion Protein Ag15422
Primary
-20°C
NSF
0.38 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
NEM sensitive fusion protein, NSF, SKD2, Vesicle fusing ATPase, Vesicular fusion protein NSF
Nsf
IgG
Antigen Affinity Chromatography