Beschreibung
A recombinant protein antigen with a N-terminal His6-ABP tag corresponding to human Nse2. Source: E.coli Amino Acid Sequence: SQTNFTCPITKEEMKKPVKNKVCGHTYEEDAIVRMIESRQKRKKKAYCPQIGCSHTDIRKSDLIQDEALRRAIENHNKK The Nse2 Recombinant Protein Antigen is derived from E. coli. The Nse2 Recombinant Protein Antigen has been validated for the following applications: Antibody Competition.
Spezifikation
Spezifikation
| Gene ID (Entrez) | 286053 |
| Reinigungsverfahren | >80% by SDS-PAGE and Coomassie blue staining |
| Gebräuchliche Bezeichnung | Nse2 Recombinant Protein Antigen |
| Inhalt und Lagerung | Store at −20°C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Zusammensetzung | PBS and 1M Urea, pH 7.4. |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Blocking/Neutralizing, Control |
| Gen-Alias | C8orf36, E3 SUMO-protein ligase NSE2, EC 6.3.2, EC 6.3.2.-, FLJ32440, hMMS21, methyl methanesulfonate sensitivity gene 21, MMS21 homolog, MMS21chromosome 8 open reading frame 36, Non-SMC element 2 homolog, non-SMC element 2 homolog (MMS21, S. cerevisiae), |
| Gensymbol | NSMCE2 |
| Markertyp | Unmarkiert |
| Produkttyp | Recombinant Protein Antigen |
| Mehr anzeigen |
Nur für Forschungszwecke.