missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

NSC 109555 ditosylate, Tocris Bioscience™
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 18074122
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18074122 10 mg 10 Milligramm
18045512 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18074122 Lieferant Tocris Bioscience Lieferanten-Nr. 3034/10

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Selective Chk2 inhibitor

Selective, reversible, ATP-competitive Chk2 inhibitor (IC50 = 0.2 μM) that displays no effect on a range of other kinases including Chk1 (IC50 > 10 μM). Inhibits histone H1 phosphorylation (IC50 = 0.24 μM) and attenuates mitochondrial ATP synthesis. Exhibits antiproliferative activity in a number of leukemias in vivo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 66748-43-4
Summenformel C33H40N10O7S2
Molekulargewicht (g/mol) 752.866
InChI-Schlüssel DIQGNVANOSOABS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,2'-carbonylbis azanediyl bis 4,1-phenylene bis ethan-1-yl-1-ylidene bis hydrazinecarboximidamide 4-methylbenzenesulfonate
PubChem CID 118797492
IUPAC-Name 1,3-bis[4-[N-(diaminomethylideneamino)-C-methylcarbonimidoyl]phenyl]urea;4-methylbenzenesulfonic acid
SMILES CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)O.CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)O.CC(=NN=C(N)N)C1=CC=C(C=C1)NC(=O)NC2=CC=C(C=C2)C(=NN=C(N)N)C

Spezifikation

Chemischer Name oder Material NSC 109555 ditosylate
Menge 10 mg
Formelmasse 752.86
Reinheit (%) >98%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.