accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 66748-43-4

CH3SOOOHCH3SOOOHH3CNNNH2NH2NHONHNNH2NNH2CH3(E/Z)(E/Z)

CAS RN 66748-43-4

IUPAC Name: 1,3-bis[4-(1-{[(diaminomethylidene)amino]imino}ethyl)phenyl]urea; bis(4-methylbenzene-1-sulfonic acid)
Synonyme: 1,3-bis[4-(1-{[(diaminomethylidene)amino]imino}ethyl)phenyl]urea; bis(para-toluene sulfonate)
Molekulargewicht (g/mol): 752.87
Summenformel: C33H40N10O7S2
InChi Key: DIQGNVANOSOABS-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC1=CC=C(C=C1)S(O)(=O)=O.CC1=CC=C(C=C1)S(O)(=O)=O.CC(=NN=C(N)N)C1=CC=C(NC(=O)NC2=CC=C(C=C2)C(C)=NN=C(N)N)C=C1
Menge 
  • (1)
  • (1)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern