missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

NRAS Antibody (OTI5G7), HRP, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18152696 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18152696 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18152696 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP273053H

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

NRAS Monoclonal specifically detects NRAS in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen NRAS
Anwendungen Western Blot, Immunohistochemistry
Klassifikation Monoclonal
Klon OTI5G7
Konjugat HRP
Verdünnung Western Blot, Immunohistochemistry
Zusammensetzung PBS with No Preservative
Gen-Alias ALPS4, GTPase NRas, HRAS1, neuroblastoma RAS viral (v-ras) oncogene homolog, N-ras, N-ras protein part 4, NRAS1, NS6, Transforming protein N-Ras, v-ras neuroblastoma RAS viral oncogene homolog
Gensymbole NRAS
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Full length recombinant protein of human NRAS (NP_002515) produced in HEK293T cells.
Reinigungsverfahren Affinity Purified
Menge 0.1 mL
Forschungsgebiet Breast Cancer, Cancer, Cell Cycle and Replication, mTOR Pathway
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 4893.0
Zielspezies Human, Mouse, Rat
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Isotype IgG1
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.