Learn More
NPLOC4 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Proteintech 11638-1-AP-150UL
Additional Details : Gewicht : 0.00010kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16828853
  • 381.34 CHF / 150 Mikroliter
Verfügbar ab: 22-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
NPLOC4 gene ontology annotations related to this gene include ubiquitin-dependent protein catabolic process.
Spezifikation
Spezifikation
NPLOC4
Polyclonal
Unconjugated
NPLOC4
KIAA1499, NPLOC4, Protein NPL4
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
140639, 217365, 55666
-20°C
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot
0.15 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
P60670, Q8TAT6, Q9ES54
NPLOC4
NPLOC4 Fusion Protein Ag2219
150 μL
Primary
Human, Mouse, Rat