Learn More
NPLOC4 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
133.80 CHF - 381.34 CHF
Spezifikation
Antigen | NPLOC4 |
---|---|
Konzentration | 0.15 mg/mL |
Anwendungen | Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation |
Klassifikation | Polyclonal |
Konjugat | Unconjugated |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16838853
|
Proteintech
11638-1-AP-20UL |
20 μL |
133.80 CHF
20 Mikroliter |
Verfügbar ab: 14-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16828853
|
Proteintech
11638-1-AP-150UL |
150 μL |
381.34 CHF
150 Mikroliter |
Verfügbar ab: 14-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
NPLOC4 gene ontology annotations related to this gene include ubiquitin-dependent protein catabolic process.Spezifikation
NPLOC4 | |
Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Mouse, Human, Rat | |
P60670, Q8TAT6, Q9ES54 | |
140639, 217365, 55666 | |
NPLOC4 Fusion Protein Ag2219 | |
Primary | |
-20°C | |
NPLOC4 |
0.15 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
KIAA1499, NPLOC4, Protein NPL4 | |
NPLOC4 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |