Learn More
Npas4 Antibody (S408-79), Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody has been used in 1 publication
215.00 CHF - 705.00 CHF
Spezifikation
Antigen Npas4
Klon S408-79
Konzentration 1 mg/mL
Verdünnung Western Blot 1:1000, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:100, Immunohistochemistry-Frozen
Klassifikation Monoclonal
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
18075234
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP2-59332
100 μg
705.00 CHF
100 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
18687158
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP2-59332-25ug
25 μg
215.00 CHF
25 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
Npas4 Monoclonal specifically detects Npas4 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Frozen.
Spezifikation
Spezifikation
Npas4
1 mg/mL
Monoclonal
Purified
RUO
BHLHE79, bHLHe79neuronal PAS domain-containing protein 4, Class E basic helix-loop-helix protein 79, Le-PAS, neuronal PAS domain protein 4, Neuronal PAS4, NXFHLH-PAS transcription factor NXF, PASD10PAS domain-containing protein 10
NPAS4
IgG1
Protein G purified
S408-79
Western Blot 1:1000, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:100, Immunohistochemistry-Frozen
Unconjugated
Mouse
Human, Mouse, Rat
266743
Fusion protein amino acids 597-802 (C-terminus) of rat Npas4.
Primary
Detects 90kDa.