missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Npas4 Antibody (S408-79), Novus Biologicals™

Mouse Monoclonal Antibody has been used in 1 publication

Marke:  Novus Biologicals NBP2-59332-25ug

 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 18687158

  • 215.00 CHF / 25 Mikrogramm

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

Npas4 Monoclonal specifically detects Npas4 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Frozen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation

Spezifikation

Npas4
Monoclonal
1 mg/mL
Western Blot 1:1000, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:100, Immunohistochemistry-Frozen
BHLHE79, bHLHe79neuronal PAS domain-containing protein 4, Class E basic helix-loop-helix protein 79, Le-PAS, neuronal PAS domain protein 4, Neuronal PAS4, NXFHLH-PAS transcription factor NXF, PASD10PAS domain-containing protein 10
Mouse
Protein G purified
RUO
266743
Human, Mouse, Rat
Purified
Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunohistochemistry (Frozen)
S408-79
Unconjugated
PBS (pH 7.4), 50% glycerol with 0.1% Sodium Azide
NPAS4
Fusion protein amino acids 597-802 (C-terminus) of rat Npas4.
25 μg
Primary
Detects 90kDa.
Store at -20°C.
IgG1
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Aktionen

Aktionen

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt

For Research Use Only