missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Spezifikation
Spezifikation
| Gene ID (Entrez) | 50507 |
| Spezies | Primate |
| Konzentration | 1 mg/mL |
| Inhalt und Lagerung | Store at -80°C. Avoid freeze/thaw cycles. |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | This Peptide is Useful as a Blocking Peptide for NB110-58851 |
| Gen-Alias | EC 1.6.3, Kidney oxidase-1, Kidney superoxide-producing NADPH oxidase, KOX, KOX-1 Renal NAD(P)H-oxidase, NADPH oxidase 4, RENOXEC 1.6.3.- |
| Gensymbol | NOX4 |
| Menge | 0,05 mg |
| Forschungskategorie | Cancer, Cell Biology, Diabetes Research, Hypoxia, Lipid and Metabolism, Signal Transduction |
| Lagerungspuffer | Peptide dissolved in dH2O. Contains no BSA. |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?