Learn More
Novus Biologicals™ WDR5 Protein
Alle ansehen Bio Techne Produkte
Click to view available options
Menge:
0,1 mg
0,5 mg
Packungsgröße:
0.10 Milligramm
0.50 Milligramm
Beschreibung
A recombinant protein with a N-Terminal His-tag and corresponding to the amino acids 1-334 of Human WDR5 The Recombinant Human WDR5 Protein is derived from E. coli. The Recombinant Human WDR5 Protein has been validated for the following applications: SDS-Page.
Spezifikation
Spezifikation
| Konzentration | 1mg/mL |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | SDS-PAGE |
| Zusammensetzung | Liquid. In 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0) containing 10% glycerol, 2mM DTT, 0.1M NaCl. |
| Molekulargewicht | 38.8kDa |
| Reinigungsverfahren | SDS-PAGE |
| Menge | 0,1 mg |
| Lagerungsbedingungen | Store at -80°C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Kennzeichnung | RUO |
| Gebräuchliche Bezeichnung | WDR5 |
| Konjugat | Unconjugated |
| Mehr anzeigen |