missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ v6.5 Mouse embryonic stem cells Whole Cell Lysate

Artikelnummer. 18795593 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
0,25 mg
Packungsgröße:
0.25 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18795593 0,25 mg 0.25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18795593 Lieferant Novus Biologicals™ Lieferanten-Nr. NBP197433

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
The v6.5 Mouse embryonic stem cells Whole Cell Lysate is derived from mouse. It has been validated for the following applications: Western Blot, Immunoprecipitation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Zur Verwendung mit (Anwendung) Immunoprecipitation, Western Blot
Tissue Embryo
Menge 0,25 mg
Lagerungspuffer Standard RIPA buffer including protease and phosphatase inhibitors and 0.1% SDS. No reducing agents or loading buffer added.
Reinheit Protein
Zelluläre Fraktion Whole
Inhalt und Lagerung -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.

Nur für Forschungszwecke

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.