Learn More
Novus Biologicals™ TSLP Antibody Blocking Peptide
Alle ansehen Bio Techne Produkte
Click to view available options
Menge:
0,05 mg
Packungsgröße:
0.05 Milligramm
Beschreibung
A blocking peptide containing 19 amino acids near the center of human TSLP. Source: Synthetic (Accession #: NP_149024) The TSLP Blocking Peptide has been validated for the following applications: Antibody Competition.
Spezifikation
Spezifikation
| Gene ID (Entrez) | 85480 |
| Spezies | Human |
| Inhalt und Lagerung | Store at -20 C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Zusammensetzung | PBS pH 7.2 (10 mM NaH2PO4, 10 mM Na2HPO4, 130 mM NaCl) containing 0.1% bovine serum albumin. |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | This Peptide is Useful as a Blocking Peptide for NB110-55234. For Further Blocking Peptide Related Protocol, Click Here . |
| Gen-Alias | thymic stromal lymphopoietin |
| Gensymbol | TSLP |
| Produkttyp | TSLP |
| Menge | 0,05 mg |
| Kennzeichnung | RUO - research use only |
| Mehr anzeigen |