missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beschreibung
The TRP1 Overexpression Lysate is derived from human. It has been validated for the following applications: Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
| Zelllinie | The lysate was created in HEK293T cells, using plasmid ID RC215316 and based on accession number NP_3295. The protein contains a C-terminal DDK tag. |
| Menge | 0,1 mg |
| Lagerungspuffer | RIPA buffer |
| Reinheit | Protein |
| Testspezifität | Homo sapiens TRP1, mRNA. |
| Inhalt und Lagerung | Store at -80 C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Produktlinie | Novus |
| Ziel | TRPC1 |
| Synonym | HTRP-1, MGC133334, MGC133335, transient receptor potential canonical 1, transient receptor potential cation channel, subfamily C, member 1, transient receptor potential channel 1, Transient receptor protein 1, TRP-1, TRP1short transient receptor potential channel 1, TrpC1 |
| Gensymbol | TRPC1 |
| Vedi altri risultati |
Nur für Forschungszwecke
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?