Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | Storage of components varies. See protocol for specific instructions. |
| Menge | 1 Kit |
| Ziel | QuikChIP |
| Kitinhalt | Wash Buffer A- 25mL, Wash Buffer B-25mL, Wash Buffer C- 25mL, Wash Buffer D- 50mL, SDS Lysis Buffer-15mL, 10X Glycine- 25mL, 10X PBS-55mL, ChIP Dilution Buffer- 50mL, Salmon Sperm DNA/ Protein A/G Agarose- 2 x 1.75mL, RNAse-10 mg/ml 60μL, 100X PMSF-0.75mL, 100X PIC-0.75mL, Proteinase K (10 mg/ml)-60μL, 20% SDS-625μL, 1M NaHCO3-1.25mL, 0.5M EDTA-250μL, 5M NaCl -500μL, 1M Tris-HCl- pH 6.5-500μL |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Chromatin-Immunpräzipitation |
| Produkttyp | Kit (ChIP) |