Learn More
Novus Biologicals™ Protein A Native Protein
Alle ansehen Bio Techne Produkte
Click to view available options
Menge:
2 ml
Packungsgröße:
2 Milliliter
Beschreibung
Native Protein A. The Protein A Native Protein has been validated for the following applications: Western Blot, Immunoprecipitation.
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Protein A Protein |
| Menge | 2 ml |
| Konzentration | 6 mg/mL |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Western Blot, Immunoprecipitation |
| Gen-ID (Entrez) | 3919448 |
| Gensymbol | SAOUHSC_00069 |
| Protein-Subtyp | Protein A |
| Inhalt und Lagerung | Store at 4°. Do not freeze. |