Beschreibung
A peptide to MAT2A.
Spezifikation
Spezifikation
| Gene ID (Entrez) | 4144 |
| Spezies | Human |
| Inhalt und Lagerung | Store at -80 C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Zusammensetzung | Peptide dissolved in dH2O. Contains no BSA. |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | This Peptide is Useful as a Blocking Peptide for NB 110-94158. For Further Blocking Peptide Related Protocol, Click Here . |
| Gen-Alias | AdoMet synthase 2, AMS2, EC 2.5.1.6, MAT 2, MATA2SAMS2adoMet synthetase 2, MATII, MAT-II, Methionine adenosyltransferase 2, Methionine adenosyltransferase II, methionine adenosyltransferase II, alpha, S-adenosylmethionine synthase isoform type-2, S-adenosylmethionine synthetase isoform type-2 |
| Gensymbol | MAT2A |
| Produkttyp | MAT2A |
| Menge | 0,05 mL |
| Kennzeichnung | RUO |