Beschreibung
A recombinant protein with a N-Terminal His-tag and corresponding to the amino acids 19-161 of Human TREM-2 The Recombinant Human TREM-2 Protein is derived from E. coli. The Recombinant Human TREM-2 Protein has been validated for the following applications: SDS-Page.
Spezifikation
Spezifikation
| Zugriffsnummer | NP_061838 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | SDS-PAGE |
| Zusammensetzung | 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.15 M NaCl, 10% glycerol, 1mM DTT |
| Molekulargewicht | 20.4kDa |
| Reinigungsverfahren | SDS-PAGE |
| Menge | 0,05 mg |
| Quelle | E. Coli |
| Immunogen | TREM2, 19-161aa, Human, His tag, E.coli MRGSHHHHHH GMASMTGGQQ MGRDLYDDDD KDRWGSHMHN TTVFQGVAGQ SLQVSCPYDS MKHWGRRKAW CRQLGEKGPC QRVVSTHNLW LLSFLRRWNG STAITDDTLG GTLTITLRNL QPHDAGLYQC QSLHGSEADT LRKVLVEVLA DPLDHRDAGD LWFPGESESF EDAHVEHSIS R |
| Lagerungsbedingungen | −20°C or −80°C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Regulatorischer Status | RUO |
| Mehr anzeigen |