Learn More
Novus Biologicals™ Human Multi-Organ Tissue MicroArray (Normal)
Artikelnummer. 18747803 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Human organs tissue
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer.
18747803 Human organs tissue
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 27950
Artikelnummer. 18747803 Lieferant Novus Biologicals™ Lieferanten-Nr. NBP230170
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    410.00 CHF
    387.45 CHF / 1 Stück
    Sparen 22.55 CHF
    5% Rabatt
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 27950
Contains normal organs from non-cancer patients
  • Paraffin coated to prevent sample oxidization
  • Species: Human
  • Cross reactivity: Human
  • Tissue condition: Normal
  • No. of samples: 60
  • No. of patients: 60
  • Core diameter: 2.0mm
  • Section thickness: 4μm
Applications:
Immunohistochemistry-Paraffin
Recommended Storage
Store at 4°C. Do not freeze.
Warranty
1 Jahr
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Menge 1 Slide
Kennzeichnung RUO
Spezies Human
Tissue Condition Normal
Typ Organs
Zur Verwendung mit (Anwendung) Immunohistochemistry-Paraffin
Kreuzreaktivität Human
This product is for research use only and is not approved for use in humans or in clinical diagnosis.