missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beschreibung
A recombinant protein with a N-Terminal His-tag and corresponding to the amino acids 1-113 of Human IRF2 The Recombinant Human IRF2 Protein is derived from E. coli. The Recombinant Human IRF2 Protein has been validated for the following applications: SDS-Page.
Spezifikation
Spezifikation
| Zugriffsnummer | NM_002190 |
| Konzentration | 1 mg/mL |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | SDS-PAGE |
| Zusammensetzung | 20 mM Tris buffer (pH 8.0), 10% glycerol, 1 mM DTT |
| Gen-ID (Entrez) | 3660 |
| Molekulargewicht | M.W. (theoretical): 15 kDa |
| Name | IRF2 Protein |
| Reinigungsverfahren | Protein |
| Menge | 0,1 mg |
| Immunogen | MGSSHHHHHHSSGLVPRGSHMPVERMRMRPWLEEQINSNTIPGLKWLNKEKKIFQIPWMHAARHGWDVEKDAPLFRNWAIHTGKHQPGVDKPDPKTWKANFRCAMNSLPDIEEVKDKSIKKGNNAFRVYRMLP |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?