missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Novus Biologicals™ Histone Deacetylase 2/HDAC2 Protein
Alle ansehen Bio Techne Produkte
Click to view available options
Menge:
250 μg
Packungsgröße:
250 Mikrogramm
Beschreibung
A recombinant protein with a C-Terminal His-tag and corresponding to the amino acids 1-488 of Human Histone Deacetylase 2/HDAC2 The Recombinant Human Histone Deacetylase 2/HDAC2 Protein is derived from E. coli. The Recombinant Human Histone Deacetylase 2/HDAC2 Protein has been validated for the following applications: SDS-Page.
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | SDS-PAGE |
| Zusammensetzung | Liquid. 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0) containing 20% glycerol, 0.1M NaCl, 1mM DTT, 0.1mM PMSF |
| Menge | 250 μg |
| Quelle | Human |
| Lagerungsbedingungen | Store at -80°C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Kennzeichnung | RUO |
| Gebräuchliche Bezeichnung | Histone Deacetylase 2/HDAC2 |
| Konjugat | Unconjugated |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur