Learn More
Novus Biologicals™ HCT116 Cell Lysate
Artikelnummer. 18745113 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
0,1 mg
Packungsgröße:
0.10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18745113 0,1 mg 0.10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 18745113 Lieferant Novus Biologicals™ Lieferanten-Nr. NBP225055
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    392.00 CHF
    370.65 CHF / 0.1 Milligramm
    Sparen 21.35 CHF
    5% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 29-07-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
The HCT116 Cell Lysate is derived from human. It has been validated for the following applications: SDS-Page.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zelllinie HCT-116 cell line lysate (human colon epithelial carcinoma cells)
Menge 0,1 mg
Lagerungspuffer 1X SDS sample buffer: 60mM Tris-HCl (pH 6.8) 10mM EDTA 2 % SDS 0.03% Bromophenol Blue 10% glycerol 0.3% Beta-mercaptoethanol
Wirtsspezies Human
Inhalt und Lagerung -80°C in the dark. Avoid freeze-thaw cycles.
Nur für Forschungszwecke