Beschreibung
A peptide to HIF1AN.
Spezifikation
Spezifikation
| Gene ID (Entrez) | 55662 |
| Spezies | Human |
| Produktlinie | Novus |
| Inhalt und Lagerung | Store at -80 C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Zusammensetzung | Peptide dissolved in dH2O. Contains no BSA. |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | This Peptide is Useful as a Blocking Peptide for NB 100-428. For Further Blocking Peptide Related Protocol, Click Here . |
| Gen-Alias | DKFZp762F1811, EC 1.14.11.16, factor inhibiting HIF1, Factor inhibiting HIF-1, FIH1FIH-1, FLJ20615, FLJ22027, hypoxia inducible factor 1, alpha subunit inhibitor, hypoxia-inducible factor 1-alpha inhibitor, Hypoxia-inducible factor asparagine hydroxylase, peptide-aspartate beta-dioxygenase |
| Gensymbol | HIF1AN |
| Produkttyp | FIH-1/HIF-1AN |
| Menge | 0,05 mg |
| Mehr anzeigen |