missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Novus Biologicals™ AGTR-2 Antibody Blocking Peptide
Alle ansehen Bio Techne Produkte
Click to view available options
Menge:
0,05 mg
Packungsgröße:
0.05 Milligramm
Beschreibung
A blocking peptide containing 16 amino acids near the center of human AGTR2. Source: Synthetic (Accession #: AAS45437) The AGTR-2 Blocking Peptide has been validated for the following applications: Antibody Competition.
Spezifikation
Spezifikation
| Gene ID (Entrez) | 186 |
| Spezies | Human |
| Inhalt und Lagerung | Store at -20 C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Zusammensetzung | PBS pH 7.2 (10 mM NaH2PO4, 10 mM Na2HPO4, 130 mM NaCl) containing 0.1% bovine serum albumin. |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | This Peptide is Useful as a Blocking Peptide for NBP1-77368. For Further Blocking Peptide Related Protocol, Click Here . |
| Gen-Alias | Angiostensin Receptor, angiotensin II receptor, type 2, Angiotensin II type-2 receptor, angiotensin receptor 2, AT2ATGR2, MR x 88 type-2 angiotensin II receptor |
| Gensymbol | AGTR2 |
| Produkttyp | AGTR-2 |
| Menge | 0,05 mg |
| Kennzeichnung | RUO - research use only |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur