Learn More
Ismatec™ Norprene™ A-60-G Standardschläuche
Hochleistungsschläuche für industrielle Einsatzzwecke. Die Ismatec™ Norprene™ A-60-G Standardschläuche sind langlebig und beständig.
Marke: Ismatec™ SC0361
Additional Details : Gewicht : 0.50000kg
Beschreibung
- Bietet die längste Lebensdauer mit guter Flusskonstanz.
- Gute Beständigkeit gegen Säuren und alkalische Chemikalien.
- Hervorragende Witterungsbeständigkeit.
- Abriebfest.
- Nicht-alternd und nicht-oxidierend.
- Überragende Biegewechselfestigkeit.
- Geringe Gasdurchlässigkeit im Vergleich zu Gummischläuchen.
- Ozon- (300 pphm) und UV-beständig.
- Ideal zur Verwendung im Vakuumsystem.
- Mögliches Auswaschen von Mischmaterial
- Anwendungen
- Säuren: Sehr gut
- Alkalische Lösungen: Sehr gut
- Lösungsmittel: Nicht empfohlen
- Druck: Nicht empfohlen
- Vakuum: Gut
- Viskose Medien: Sehr gut
- Sterile Medien: Nicht empfohlen
- Sterilisation: Nicht empfohlen.
Bestellinformation
DiameterMetricInside
Spezifikation
Standardröhrchen | |
8 mm | |
11.2 mm | |
1.6 mm | |
Industrielle Nutzung | |
Je 1 | |
8 mm Innendurchmesser, 11.2 mm Außendurchmesser | |
Mögliches Auswaschen von Mischmaterial | |
Gut |
Ja | |
Norprene (A 60 G) | |
15 m | |
Peristaltikpumpe | |
−60 °C | |
Säuren, Laugen | |
CO2 1200, O2 200, N2 80 | |
Schwarz | |
135 °C |