Learn More
Ismatec™ Norprene™ A-60-G Standardschläuche
Hochleistungsschläuche für industrielle Einsatzzwecke. Die Ismatec™ Norprene™ A-60-G Standardschläuche sind langlebig und beständig.
74.95 CHF - 249.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp Standardschlauch
Autoklavierbar Autoklavierbar
Material Norprene (A 60 G)
Gesamtlänge (metrisch) 15 m
Zur Verwendung mit (Anwendung) Industrielle Nutzung
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 5
Produktcode Marke Schlauchgröße Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Schlauchgröße Preis Menge & Verfügbarkeit  
10092902
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Ismatec™
SC0358
3.2 mm Innendurchmesser, 6.4 mm Außendurchmesser Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
10388372
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Ismatec™
SC0360
6.4 mm Innendurchmesser, 9.6 mm Außendurchmesser Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
10185022
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Ismatec™
SC0364
6.4 mm Innendurchmesser, 12.8 mm Außendurchmesser Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
10730305
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Ismatec™
SC0386
11.1 mm Innendurchmesser, 14.3 mm Außendurchmesser Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
10442082
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Ismatec™
SC0361
8 mm Innendurchmesser, 11.2 mm Außendurchmesser Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Beschreibung
Beschreibung
  • Bietet die längste Lebensdauer mit guter Flusskonstanz.
  • Gute Beständigkeit gegen Säuren und alkalische Chemikalien.
  • Hervorragende Witterungsbeständigkeit.
  • Abriebfest.
  • Nicht-alternd und nicht-oxidierend.
  • Überragende Biegewechselfestigkeit.
  • Geringe Gasdurchlässigkeit im Vergleich zu Gummischläuchen.
  • Ozon- (300 pphm) und UV-beständig.
  • Ideal zur Verwendung im Vakuumsystem.
  • Mögliches Auswaschen von Mischmaterial
  • Anwendungen
    • Säuren: Sehr gut
    • Alkalische Lösungen: Sehr gut
    • Lösungsmittel: Nicht empfohlen
    • Druck: Nicht empfohlen
    • Vakuum: Gut
    • Viskose Medien: Sehr gut
    • Sterile Medien: Nicht empfohlen
  • Sterilisation: Nicht empfohlen.
Spezifikation
Spezifikation
Standardschlauch
Norprene (A 60 G)
Industrielle Nutzung
CO2 1200, O2 200, N2 80
Gut
Autoklavierbar
15 m
-60 °C
Schwarz
135 °C