Spezifikation
| Menge | 0,1 mL |
| Inhalt und Lagerung | Store at -80°C. Avoid freeze/thaw cycles. |
| Ziel | NOP9 |
| Synonym | C14orf21, chromosome 14 open reading frame 21, KIAA2021, pumilio domain-containing protein C14orf21 |
| Gensymbol | NOP9 |