Learn More
Brand™ Filterspitzen aus Polyethylen
Die nicht selbstabdichtenden Filterspitzen von Brand™ verfügen über einen PE-Filter, der frei von chemischen Additiven ist.
56.05 CHF - 128.00 CHF
Spezifikation
Sterilität | Nicht steril |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Ideal für biologische Proben mit Detergenzien wie TRITON™ X-100, SDS, Tween |
Spitzenform | Filterspitze |
Graduated | Ja |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
15184957
|
Brand™
732614 |
1000 µl | Im Gestell: 10 TipRacks, je 96 |
128.00 CHF
960 Stück |
Verfügbar ab: 07-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15154967
|
Brand™
732704 |
0.5 bis 10 μl | TipBox: 5 Boxen, mit je 96 |
62.25 CHF
480 Stück |
Verfügbar ab: 06-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15154957
|
Brand™
732612 |
5 bis 200 μl | Im Gestell: 10 TipRacks, je 96 |
103.00 CHF
960 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
15114977
|
Brand™
732710 |
5 bis 100 μl | TipBox: 5 Boxen, mit je 96 |
57.50 CHF
480 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
15114957
|
Brand™
732604 |
0.5 bis 10 μl | Im Gestell: 10 Spitzengestelle, je 96 |
116.00 CHF
960 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
15184967
|
Brand™
732714 |
50 bis 1000 μl | TipBox: 5 Boxen, mit je 96 |
63.65 CHF
480 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
15164967
|
Brand™
732706 |
1 bis 20 µl | TipBox: 5 Boxen, mit je 96 |
56.05 CHF
480 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
15194967
|
Brand™
732712 |
4 bis 200 µl | TipBox: 5 Boxen, mit je 96 |
57.50 CHF
480 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
15174967
|
Brand™
732708 |
2 bis 20 μl | TipBox, 5 mit je 96 Stück |
56.05 CHF
480 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
15194947
|
Brand™
732602 |
0.1 bis 1.0 μl | Im Gestell: 10 TipRacks, je 96 |
125.00 CHF
960 Stück |
Verfügbar ab: 06-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15134957
|
Brand™
732606 |
1 bis 20 μl | Im Gestell: 10 TipRacks, je 96 |
116.00 CHF
960 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
15124957
|
Brand™
732608 |
2 bis 20 µl | Im Gestell: 10 TipRacks, je 96 |
92.80 CHF
960 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
15144967
|
Brand™
732702 |
0.1 bis 1.0 µl | TipBox: 5 Boxen, mit je 96 |
66.55 CHF
480 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
Beschreibung
- Die Permeabilität wird durch die Kombination von Porengröße und Filterlänge gesteuert, sodass keine Aerosole den Pipettenschaft erreichen können
- Arbeitet mit konsistenter Zuverlässigkeit
- Die Probe kann aus dem Filter zurückgewonnen werden, indem einfach die Ausblasfunktion der Pipette aktiviert oder bei Bedarf zentrifugiert wird
- In vielen verschiedenen Kapazitäten erhältlich
Spezifikation
Nicht steril | |
Ideal für biologische Proben mit Detergenzien wie TRITON™ X-100, SDS, Tween | |
Filterspitze | |
Ja |