Learn More
Brand™ Filterspitzen aus Polyethylen
Die nicht selbstabdichtenden Filterspitzen von Brand™ verfügen über einen PE-Filter, der frei von chemischen Additiven ist.
Marke: Brand™ 732606
Additional Details : Gewicht : 0.80000kg
Beschreibung
- Die Permeabilität wird durch die Kombination von Porengröße und Filterlänge gesteuert, sodass keine Aerosole den Pipettenschaft erreichen können
- Arbeitet mit konsistenter Zuverlässigkeit
- Die Probe kann aus dem Filter zurückgewonnen werden, indem einfach die Ausblasfunktion der Pipette aktiviert oder bei Bedarf zentrifugiert wird
- In vielen verschiedenen Kapazitäten erhältlich
Spezifikation
1 bis 20 μl | |
Nicht steril | |
Grau | |
Ideal für biologische Proben mit Detergenzien wie TRITON™ X-100, SDS, Tween | |
Filterspitze | |
960 | |
Eppendorf™ Research™, Eppendorf™ Reference™ | |
Brand™ | |
2,5, 10 µl |
Ja | |
Naturfarben | |
Autoklavierbar | |
Nachfüllpackung | |
Im Gestell: 10 TipRacks, je 96 | |
Ja | |
Ja | |
Polypropylen |