Learn More
Merck Unsteriler Millex-Spritzenfilter
Viele verschiedene Proben? EINE MEMBRAN. HPLC-zertifizierte hydrophile Millex™ PTFE-Filter
Marke: Merck SLLG033NS
Additional Details : Gewicht : 2.00000kg
Beschreibung
Anwendungen:Für die Probenfiltration vor UHPLC, HPLC, LC-MS und Massenspektrometrie; Lösungsfiltration; Klärung wässrischer und organischer Lösungen
Übersicht über nicht sterile Millex™ Spritzenfilter mit hydrophilem PTFE
- Niedrigste extrahierbare Substanzen, wodurch die Hintergrundwerte empfindlicher Analysen wie UHPLC und LC-MS optimiert werden
- Filtration proteinhaltiger wässriger oder organischer Lösungen
- Erhältlich in Porengrößen von 0,20 μm und 0,45 μm und drei Durchmessern für Ihre Anwendungsanforderungen
- Das Gehäusematerial aus Polypropylen beinhaltet eine geringe Mengen an extrahierbaren Substanzen und verfügt über eine umfassende chemische Kompatibilität
Spezifikation
Hellblau | |
Chemistry: PTFE/Gerätematerial: PP | |
0,2 μm | |
LG | |
PP | |
8,6 bar (125 psi) | |
50Pack | |
<100 ml | |
33 mm |
Ja | |
Millex-LG hydrophiles PTFE | |
Unsteril | |
Analytische Probenvorbereitung | |
Hydrophil | |
Männlicher Luer-Stecker | |
Millex Spritzenfilter | |
27 mm | |
33 mm |