Learn More
Merck Unsteriler Millex-Spritzenfilter
Viele verschiedene Proben? EINE MEMBRAN. HPLC-zertifizierte hydrophile Millex™ PTFE-Filter
505.00 CHF - 4275.00 CHF
Spezifikation
Farbe Hellblau
Einwegprodukt Ja
Material Chemistry: PTFE/Gerätematerial: PP
Sterilität Nicht steril
Zur Verwendung mit (Anwendung) Analytische Probenvorbereitung
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 4
Produktcode Marke Filtercode Menge Porengröße Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Filtercode Menge Porengröße Preis Menge & Verfügbarkeit  
16349055
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Merck
SLCR033NK
LCR 1000Pack 0,45 μm
4275.00 CHF
1000 Packungen
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 25-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16369055
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Merck
SLLG033NB
LG 250Pack 0,2 μm
1620.00 CHF
250 Packungen
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 10-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16379055
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Merck
SLLG033NK
LG 1000Pack 0,2 μm
4030.00 CHF
1000 Packungen
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 11-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16389055
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Merck
SLLG033NS
LG 50Pack 0,2 μm
505.00 CHF
50 Packungen
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 11-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Millex™-LG, LCR Filter enthalten hydrophile PTFE-Membranen und sind HPLC-zertifiziert
  • Für geringe Mengen UV-absorbierender extrahierbarer Substanzen.
  • Hydrophile PTFE-Membranen verfügen über eine breite chemische Kompatibilität und ermöglichen so die Filtration von wässrigen und organischen Lösungsmitteln.
  • 33 mm hydrophile Millex™ PTFE-Filter haben schnellere Durchflussraten als 25 mm Filter.
  • Auf jedem Millex™ Filter sind Membrantyp und Porengröße gut lesbar.
  • Das übergeformte Design sorgt für hervorragende Dichtungsintegrität und Berstfestigkeit.
Spezifikation
Spezifikation
Hellblau
Chemistry: PTFE/Gerätematerial: PP
Analytische Probenvorbereitung
Hydrophil
Männlicher Luer-Stecker
<100 ml
33 mm
Ja
Nicht steril
PP
8,6 bar (125 psi)
Millex Spritzenfilter
27 mm
33 mm