missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

non-muscle heavy chain 10 Myosin Antibody, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18273670 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18273670 100 μL 100 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18273670 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP118932

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

non-muscle heavy chain 10 Myosin Polyclonal specifically detects non-muscle heavy chain 10 Myosin in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, Immunoprecipitation (Negative).
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen non-muscle heavy chain 10 Myosin
Anwendungen Western Blot, Immunoprecipitation
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 1.0 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 1:2000-1:10000, Immunoprecipitation (Negative)
Zusammensetzung Tris-Citrate/Phosphate (pH 7.0 - 8.0) with 0.09% Sodium Azide
Gen-Zugriffsnummer P35580
Gen-Alias Cellular myosin heavy chain, type B, cellular myosin heavy chain, type B type B, heavy polypeptide 10, non-muscle, MGC134913, MGC134914, Myosin heavy chain 10, Myosin heavy chain, non-muscle IIb, myosin heavy chain, nonmuscle type B, myosin, heavy chain 10, non-muscle, myosin-10, near to the ATP binding region, NMMHC II-b, NMMHCB, NMMHC-B, NMMHC-IIB, Non-muscle myosin heavy chain B, nonmuscle myosin heavy chain IIB, Non-muscle myosin heavy chain IIb, nonmuscle myosin heavy chain-B, nonmuscle myosin II heavy chain-B
Gensymbole MYH10
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen The immunogen recognized by this antibody maps to a region between residue 1955 and 1976 of human myosin, heavy chain 10, non-muscle using the numbering given in entry NP_005955.1 (GeneID 4628).
Reinigungsverfahren Affinity Purified
Menge 100 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 4628
Zielspezies Human, Mouse
Inhalt und Lagerung Store at 4C. Do not freeze.
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

For Research Use Only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.