missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

NOL10 Antibody, Allophycocyanin, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 30039851 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30039851 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30039851 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP147269APC

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

NOL10 Polyclonal antibody specifically detects NOL10 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation (Negative)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen NOL10
Anwendungen Western Blot, Immunohistochemistry
Klassifikation Polyclonal
Konjugat APC
Verdünnung Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunoprecipitation (Negative)
Zusammensetzung PBS
Gen-Alias FLJ13938, FLJ14075, H_NH0074G24.1, nucleolar protein 10, polyglutamine binding protein 5, PQBP5
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen The immunogen for this product maps to a region between residue 638 and 688 of human Nucleolar Protein 10 using the numbering given in entry NP_079170.2 (GeneID 79954).
Reinigungsverfahren Immunogen affinity purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 79954
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.