Learn More
NK-1.1 Mouse anti-Mouse, BB700, Clone: PK136, BD Horizon™
Mouse Monoclonal Antibody
555.00 CHF - 1250.00 CHF
Spezifikation
Antigen | NK-1.1 |
---|---|
Klon | PK136 |
Konzentration | 0.2 mg/mL |
Anwendungen | Flow Cytometry |
Klassifikation | Monoclonal |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15835109
|
BD Biosciences
566503 |
25 μg |
555.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15825109
|
BD Biosciences
566502 |
0.1 mg |
1250.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
NK-1.1 Monoclonal antibody specifically detects NK-1.1 in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry.Spezifikation
NK-1.1 | |
0.2 mg/mL | |
Monoclonal | |
Purified | |
RUO | |
IgG2a κ | |
Refrigerate (2 to 8°C) |
PK136 | |
Flow Cytometry | |
Brilliant Blue 700 (BB700) | |
Mouse | |
Mouse | |
Primary |