Learn More
NK-1.1 Mouse anti-Mouse, BB700, Clone: PK136, BD Horizon™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  BD Biosciences 566502
Additional Details : Gewicht : 0.00840kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15825109
  • 1250.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 17-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
NK-1.1 Monoclonal antibody specifically detects NK-1.1 in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry.
Spezifikation
Spezifikation
NK-1.1
Monoclonal
0.2 mg/mL
Mouse
RUO
Mouse
Purified
Flow Cytometry
PK136
Brilliant Blue 700 (BB700)
0.1 mg
Primary
Refrigerate (2 to 8°C)
IgG2a κ