missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Buerkle™ Nippel mit Außengewinde

Aus Polypropylen.

Marke:  Buerkle™ 8505-0034

 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 10709861

  • 4.40 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

  • Konstruktion aus Polypropylen
  • Autoklavierbar bis 121 °C
  • Unbedenklich für die Verwendung mit Lebensmitteln
  • Erhältlich in Verpackungseinheiten à 10 Stück
Spezifikation

Spezifikation

EU-Lebensmittel
Polypropylen
18 mm
Autoklavierbar
3/4 in.
Nippel Außengewinde
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen

Aktionen

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
Buerkle™ Nippel mit Außengewinde > Breite: 18 mm

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt