Learn More
Buerkle™ Nippel mit Außengewinde
Alle ansehen Bürkle Produkte
Click to view available options
Breite (metrisch):
13.5 mm
18 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Konstruktion aus Polypropylen
- Autoklavierbar bis 121 °C
- Unbedenklich für die Verwendung mit Lebensmitteln
- Erhältlich in Verpackungseinheiten à 10 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | EU-Lebensmittel |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Material | Polypropylen |
| Gewindegröße | 1/2 Zoll |
| Breite (metrisch) | 13.5 mm |
| Produkttyp | Nippel Außengewinde |