Beschreibung
NIPBL Polyclonal specifically detects NIPBL in Human samples. It is validated for Immunoprecipitation, Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | NIPBL |
| Anwendungen | Immunoprecipitation, Western Blot |
| Klassifikation | Polyclonal |
| Konzentration | 1.0 mg/mL |
| Konjugat | Unconjugated |
| Verdünnung | Western Blot 1:2000 - 1:10000, Immunoprecipitation 2-5 mcg/mg lysate |
| Zusammensetzung | Tris-Citrate/Phosphate (pH 7.0 - 8.0) with 0.09% Sodium Azide |
| Gen-Zugriffsnummer | NP_597677.2 |
| Gen-Alias | CDLS1, delangin, DKFZp434L1319, FLJ11203, FLJ12597, FLJ13354, FLJ13648, FLJ44854, IDN3-B, IDN3CDLS, Nipped-B homolog (Drosophila), nipped-B-like protein, Scc2, SCC2 homolog, sister chromatid cohesion 2 homolog |
| Gensymbole | NIPBL |
| Mehr anzeigen |