Learn More
Bochem™ Quetschhahn aus vernickeltem Messing
Zur Steuerung des Durchflusses von Flüssigkeiten durch flexible Schläuche
Marke: Bochem™ 12540
Additional Details : Gewicht : 0.80000kg
Beschreibung
- Mit Abdeckung
- Aus vernickeltem Messing
Spezifikation
Hoffmann Quetschhahn | |
Vernickeltes Messing | |
50 mm |