Learn More
Bochem™ Quetschhahn aus vernickeltem Messing
Zur Steuerung des Durchflusses von Flüssigkeiten durch flexible Schläuche
13.80 CHF - 80.45 CHF
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11815101
|
Bochem™
12534 |
30 mm |
80.45 CHF
10 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
11825101
|
Bochem™
12535 |
40 mm |
68.65 CHF
10 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
10425241
|
Bochem™
12540 |
50 mm |
13.80 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 06-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Mit Abdeckung
- Aus vernickeltem Messing
Spezifikation
Hoffmann Quetschhahn | |
Vernickeltes Messing |