missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ NHE6/SLC9A6 Antibody, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 30066945 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
25 μg
Packungsgröße:
100 Mikrogramm
25 Mikrogramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30066945 25 μg 25 Mikrogramm
30067155 100 μg 100 Mikrogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30066945 Lieferant Novus Biologicals™ Lieferanten-Nr. NBP33092425ug

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

NHE6/SLC9A6 Polyclonal antibody specifically detects NHE6/SLC9A6 in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen NHE6/SLC9A6
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot : 1-5 μg/mL
Zusammensetzung Phosphate buffered saline
Gen-Alias MRSA, NHE6isoform 6, solute carrier family 9 (sodium/hydrogen exchanger), member 6, Solute carrier family 9 member 6
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Synthetic peptide derived from human NHE6/SLC9A6 protein
Reinigungsverfahren Ammonium sulfate precipitation
Menge 25 μg
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Cancer, Endocrinology, Signal Transduction
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 10479
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at -20°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Form Purified
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.