Learn More
Novus Biologicals™ NFkB p50 (NLS) Inhibitor Peptide Set
Artikelnummer. p-5538750 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Click to view available options
Menge:
2 mg
5 mg
Packungsgröße:
2 Milligramm
5 Milligramm
Artikelnummer. 18705373
Marke: Novus Biologicals™ NBP229323
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Applications: Functional (Inhibition)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Aliquot and store at -20°C or -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Menge 2 mg