Beschreibung
A peptide to NF1.
Spezifikation
Spezifikation
| Gene ID (Entrez) | 4763 |
| Proteinfamilie | Neurofibromin 1 |
| Konzentration | 1.0 mg/mL |
| Inhalt und Lagerung | Store at -80 C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Antibody Competition |
| Gensymbol | NF1 |
| Menge | 0,05 mg |
| Kennzeichnung | RUO - research use only |
| Forschungskategorie | Cancer, Cell Biology, Cell Cycle and Replication, Cellular Markers, Chromatin Research, Hypoxia, Neuroscience, Neurotransmission, Signal Transduction, Transcription Factors and Regulators, Tumor Suppressors |