Learn More
Novus Biologicals™ Neurochondrin 293T Cell Transient Overexpression Lysate
Alle ansehen Bio Techne ProdukteSpezifikation
Spezifikation
| Menge | 0,1 mL |
| Inhalt und Lagerung | Store at -80°C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Ziel | Neurochondrin |
| Synonym | KIAA0607NCDN-1, NCDN-2, neurochondrin |
| Gensymbol | NCDN |