Learn More
KNF™ Membran-Flüssigkeitsförderpumpe LIQUIPORT NF 100
Chemiefeste Membran-Förderpumpe für Flüssigkeiten. Der Einsatz von chemiefesten Werkstoffen wie z.B. PTFE, FFKM, PVDF etc. ermöglicht, beinahe alle Flüssigkeitsarten zu fördern. Die Pumpen sind trockenlaufsicher, selbstansaugend, wartungsfrei und können analog oder über Impulsansteuerung (RC) geregelt werden.
815.00 CHF - 2137.01 CHF
Spezifikation
Motortyp | AC-Motor |
---|---|
Abmessungen (L x B x H) | 130 x 99 x 177 mm |
Beschreibung | Flüssigkeitstransferpumpe |
Steckertyp | Universal |
Gewicht (angloamerikanisch) | 1,5 kg |
Produktcode | Marke | Regelung | Material | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Regelung | Material | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
16534064
|
KNF™
179092/153257 |
Manuelle Bedienung | Pumpenkopf: PTFE-Membran: PTFE-beschichtet, Ventile: FFKM Kalrez |
1963.06 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 19-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
16628592
|
KNF™
179090/153257 |
Manuelle Bedienung | Pumpenkopf: PP, Diaphragma: PTFE-beschichtet, Ventile: FFKM Kalrez |
815.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 26-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
16638592
|
KNF™
179091/153257 |
Manuelle Bedienung | Pumpenkopf: PVDF, Diaphragma: PTFE-beschichtet, Ventile: FFKM Kalrez |
817.15 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
16648592
|
KNF™
179093/153257 |
Analoge und Impulssteuerung | Pumpenkopf: PP, Diaphragma: PTFE-beschichtet, Ventile: FFKM Kalrez |
842.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
16658592
|
KNF™
179095/153257 |
Analoge und Impulssteuerung | Pumpenkopf: PTFE, Diaphragma: PTFE-beschichtet, Ventile: FFKM Kalrez |
2137.01 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
Die Modelle sind mit verschiedenen Pumpenkopfmaterialien, mit manueller (S) oder externer (RC) Steuerung in mit 1 bar oder 4 bar Betriebsdruck erhältlich.- Chemisch beständige Flüssigkeitstransferpumpe Einfache, intuitive Bedienung
- Manuelle, analoge und reaktive Steuerung
- Einstellbare Flussrate
- Trockenlaufsicher
- Selbstansaugend
- Hervorragende chemische Beständigkeit (FT-Versionen)
Spezifikation
AC-Motor | |
Flüssigkeitstransferpumpe | |
1,5 kg | |
40 °C | |
100 – 240 V/50 – 60 Hz | |
IP65. | |
5 °C | |
Flüssigkeitstransferpumpe | |
1 bar G | |
1 |
130 x 99 x 177 mm | |
Universal | |
Flüssigkeitstransferpumpe | |
0,2 bis 1,3 l/min | |
Vakuumsystem | |
1 | |
Ölfrei | |
1 | |
100/240 V |