Learn More
KNF™ Membran-Flüssigkeitsförderpumpe LIQUIPORT NF 100
Chemiefeste Membran-Förderpumpe für Flüssigkeiten. Der Einsatz von chemiefesten Werkstoffen wie z.B. PTFE, FFKM, PVDF etc. ermöglicht, beinahe alle Flüssigkeitsarten zu fördern. Die Pumpen sind trockenlaufsicher, selbstansaugend, wartungsfrei und können analog oder über Impulsansteuerung (RC) geregelt werden.
Marke: KNF™ 179091/153257
Additional Details : Gewicht : 1.00000kg
Beschreibung
Die Modelle sind mit einer Auswahl an Pumpenkopfmaterialien (PP-, PVDF- oder PTFE-Pumpenkopf), PTFE-beschichteter Membran und FFKM-Ventilplatten sowie in manuellen (S) und externen Steuerungsvarianten (RC) erhältlich.- Chemisch beständige Membran-Transferpumpe
- Schnelle und einfache Kalibrierung
- Transferfunktion (0,2 bis 1,3 l/min)
- Trockenlauf
- Hervorragende chemische Beständigkeit (FT-Versionen) Zur einfachen Dosierung und zum unkomplizierten Transfer von Chemikalien und anderen Flüssigkeiten in einer Vielzahl von Anwendungen.
Spezifikation
Manuelle Bedienung | |
130 x 99 x 177 mm | |
Pumpenkopf: PVDF, Diaphragma: PTFE-beschichtet, Ventile: FFKM Kalrez | |
Universal | |
1,5 kg | |
40 °C | |
100 – 240 V/50 – 60 Hz | |
IP65. | |
5 °C | |
Flüssigkeitstransferpumpe | |
1 bar G | |
1 |
AC-Motor | |
Flüssigkeitstransferpumpe | |
Membranpumpe für Flüssigkeiten NF 100 TT0.18 S | |
12/16 W | |
Flüssigkeitstransferpumpe | |
0,2 bis 1,3 l/min | |
Vakuumsystem | |
1 | |
Ölfrei | |
1 | |
100/240 V |