Learn More
NEU2 Rabbit anti-Human, Unconjugated, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
136.48 CHF - 385.92 CHF
Spezifikation
Antigen NEU2
Konzentration 267 μg/mL
Anwendungen Western Blot, ELISA
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16882995
Unterlagen ansehen
Proteintech
24523-1-AP-20UL
20 μL Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
16872995
Unterlagen ansehen
Proteintech
24523-1-AP-150UL
150 μL Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Beschreibung
Beschreibung
The NEU2 antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with fusion protein of human NEU2. This antibody recognizes human, mouse, rat antigen. The NEU2 antibody has been validated for the following applications: WB, ELISA analysis.
Spezifikation
Spezifikation
NEU2
Western Blot, ELISA
Unconjugated
Human, Rat, Mouse
IgG
267 μg/mL
Polyclonal
Rabbit
4759